missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ipratropium Bromide Monohydrate, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ipratropium Bromide Monohydrate |
| CAS | 66985-17-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ipratropium Bromide Monohydrate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20H32BrNO4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (3-endo,8-syn)-3-(3-Hydroxy-1-oxo-2-phenylpropyl)-8-methyl-8-(1-methylethyl)-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane Bromode Monohydrate, Atropine Isopropyl Bromide; |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30NO3.BrH.H2O/c1-14(2)21(3)16-9-10-17(21)12-18(11-16)24-20(23)19(13-22)15-7-5-4-6-8-15;;/h4-8,14,16-19,22H,9-13H2,1-3H3;1H;1H2/q+1;;/p-1/t16-,17+,18+,19?,21+;; |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | OCC(C1=CC=CC=C1)C(O[C@H]2C[C@H]3CC[C@@H](C2)[N@@+]3(C)C(C)C)=O.[Br-].O |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?