Läs mer
Invitrogen™ iPrep™ Kort: gDNA-blod
Beskrivning
iPrep™ Protokollkortet är ett flashkort på 512 KB. Varje iPrep™ protokollkort är förprogrammerat med reningsprotokollet som styr volymen av använda reagenser och inkubationstiden.
Följande iPrep™ protokollkort finns tillgängliga från Invitrogen:
- iPrep™ Forensiskt kort för användning med Forensik-kitet iPrep™ ChargeSwitch™ och gDNA-buccal-kitet iPRep™ ChageSwitch™
- iPrep™ Tissue Card för användning med iPrep ChargeSwitch™ Tissue Kit
- iPrep™ Blodkort för användning med blodkitet iPrep PureLink
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| För användning med (utrustning) | iPrep™ |
| Produktlinje | iPrep |
| Kvantitet | 1 kort |
| Frakt skick | Rumstemperatur |