Läs mer
Invitrogen™ iPrep™ Kort: gDNA-vävnad
Produktkod. 10409793
Change view
Kvantitet:
1 kort
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10409793 1 kort Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10409793 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer IS10013
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
iPrep™ Kort: gDNA-vävnad
iPrep™ Protokollkortet är ett flashkort på 512 KB. Varje iPrep™ protokollkort är förprogrammerat med reningsprotokollet som styr volymen av använda reagenser och inkubationstiden.
Följande iPrep™ protokollkort finns tillgängliga från Invitrogen:
  • iPrep™ Forensiskt kort för användning med Forensik-kitet iPrep™ ChargeSwitch™ och gDNA-buccal-kitet iPRep™ ChageSwitch™
  • iPrep™ Tissue Card för användning med iPrep ChargeSwitch™ Tissue Kit
  • iPrep™ Blodkort för användning med blodkitet iPrep PureLink
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
För användning med (utrustning) iPrep™
Produktlinje iPrep
Kvantitet 1 kort