Läs mer
Ambion™ iPrep™ Kort: Totalt RNA
Beskrivning
iPrep™ Protokollkortet är ett flashkort på 512 KB. Varje iPrep™ protokollkort är förprogrammerat med reningsprotokollet som styr volymen av använda reagenser och inkubationstiden.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| För användning med (utrustning) | iPrep™ |
| Produktlinje | iPrep |
| Kvantitet | 1 kort |
| Frakt skick | Rumstemperatur |