Läs mer
Invitrogen™ iPrep™ Kort: Viralt DNA/RNA
Produktkod. 10317654
Change view
Kvantitet:
1 kort
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10317654 1 kort Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10317654 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer IS10016
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
iPrep™ Kort: Viralt DNA/RNA
De iPrep™ Viralt DNA/RNA-protokollkort är för användning med iPrep™ PureLink™ Virus Kit. De iPrep™ Protocol Card är ett flashminneskort på 512 KB. Varje iPrep™ Protokollkortet är förprogrammerat med reningsprotokollet som styr volymen av använda reagens och inkubationstid. Följande iPrep™ Protokollkort är tillgängliga från Invitrogen:
  • iPrep™ Rättsmedicinskt kort för användning med iPrep™ ChargeSwitch™ Forensic Kit och iPRep™ ChageSwitch™ gDNA Buccala kit
  • iPrep™ Mjukpapperskort för användning med iPrep™ ChargeSwitch™ Tissue Kit
  • iPrep™ Blodkort för användning med iPrep™ PureLink™ Blodsats
  • iPrep™ Viralt DNA/RNA-kort för användning med iPrep™ PureLink™ Virus Kit
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Formatera Kort
    Produktlinje iPrep
    Kvantitet 1 kort