Läs mer
Invitrogen™ iPrep™ Patronställ
Produktkod. 10033013
Change view
Kvantitet:
1 ställ (er)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10033013 1 ställ (er) Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10033013 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer IS10102
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Rostfritt stålställ i aluminiumlegering som håller de förfyllda patronerna under rening
  • De iPrep™ Cartridge Rack är ett ställ i rostfritt stål i aluminiumlegering som håller de förfyllda patronerna under rening.
  • Stället är utformat för att passa på plattformen i endast en riktning (indikeras med en pil).
  • Ställens mått är 10,8 tum (l) x 5,5 tum (b) x 2,3 tum (d).
  • Varje iPrep Instrumentet innehåller 1 iPRep Carteridge Rack. Ytterligare ställ kan beställas för snabbare instrumentuppsättning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
För användning med (utrustning) iPrep™
Produktlinje iPrep
Kvantitet 1 ställ (er)