Läs mer
Ipriflavone, MedChemExpress
Produktkod. 16492489
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16492489 1 g
16471298 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16492489 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0094
MedChemExpress Ipriflavone is a synthetic isoflavone derivative used to suppress bone resorption.
Ipriflavone is a synthetic isoflavone derivative used to suppress bone resorption.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ipriflavone
CAS 35212-22-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H16O3
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (118.90 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C1C(C2=CC=CC=C2)=COC3=CC(OC(C)C)=CC=C13
Molekylvikt (g/mol) 280.32
Formel vikt 280.32
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease