missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials and organic reference materials.
- Produced according to ISO 9001
- Suitable for a wide range of industries and applications
- Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
- Expert Technical Support
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iprobenfos |
| Förpackning | Glass Bottle |
| CAS | 26087-47-8 |
| Smältpunkt | <25°C |
| Synonym | O,O-bis(1-methylethyl) S-(phenylmethyl) phosphorothioate |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Kvantitet | 100 mg |
| Kvalitet | Analytical Standard |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?