Läs mer
Iprodione 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30321851
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30321851 1 ml
1 options
Produktkod. 30321851 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14370000AC1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iprodione
CAS 36734-19-7
Analyt- eller komponentnamn Iprodione
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H13 Cl2 N3 O3
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C13H13Cl2N3O3/c1-7(2)16-12(20)17-6-11(19)18(13(17)21)10-4-8(14)3-9(15)5-10/h3-5,7H,6H2,1-2H3,(H,16,20)
LEDER CC(C)NC(=O)N1CC(=O)N(C1=O)c2cc(Cl)cc(Cl)c2
IUPAC-namn 3-(3,5-dichlorophenyl)-2,4-dioxo-N-propan-2-ylimidazolidine-1-carboxamide
Lösningsmedel eller matris Acetone
Molekylvikt (g/mol) 330.17
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 329.0334 g/mol