missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Iprodione-d5 (3,5-dichlorophenyl-2,4,6-d3; hydantoin-5,5-d2), CDN

Produktkod. 30319784
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30319784 0.005 g
30310366 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30319784 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND64220.005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Iprodione-d5
CAS 1215631-57-4
Molekylformel C13 2H5 H8 Cl2 N3 O3
Kvantitet 0.005 g
InChI formel InChI=1 S/C13H13Cl2N3O3/c1-7(2)16-12(20)17-6-11(19)18(13(17)21)10-4-8(14)3-9(15)5-10/h3-5,7 H,6H2,1-2H3,(H,16,20)/i3D,4 D,5 D,6D2
LEDER [2 H]c1c(Cl)c([2 H])c(N2C(=O)N(C(=O)NC(C)C)C([2 H])([2 H])C2=O)c([2 H])c1Cl
IUPAC-namn 5,5-dideuterio-3-(3,5-dichloro-2,4,6-trideuteriophenyl)-2,4-dioxo-N-propan-2-ylimidazolidine-1-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 335.2
Formel vikt 334.0648 g/mol
Procent renhet 97 atom % D, min 98% Chemical Purity
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.