missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Iprodione-d5, TRC

Produktkod. 30407824
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30407824 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30407824 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI7450022.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Iprodione-d5
CAS 1215631-57-4
Molekylformel C13 2H5 H8 Cl2 N3 O3
Kvantitet 2.5 mg
Synonym Iprodione D5 (dichlorophenyl D3 hydantoin D2)
InChI formel InChI=1S/C13H13Cl2N3O3/c1-7(2)16-12(20)17-6-11(19)18(13(17)21)10-4-8(14)3-9(15)5-10/h3-5,7H,6H2,1-2H3,(H,16,20)/i3D,4D,5D,6D2
LEDER [2H]c1c(Cl)c([2H])c(N2C(=O)N(C(=O)NC(C)C)C([2H])([2H])C2=O)c([2H])c1Cl
IUPAC-namn 5,5-dideuterio-3-(3,5-dichloro-2,4,6-trideuteriophenyl)-2,4-dioxo-N-propan-2-ylimidazolidine-1-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 335.2
Formel vikt 334.0648
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.