Läs mer
Iprodione, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12919274 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12919274 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12919274 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S2272
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Iprodione36734-19-71000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iprodione
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 36734-19-7, 26635-64-3
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C13H13Cl2N3O3
MDL-nummer MFCD00055353
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel ONUFESLQCSAYKA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)NC(=O)N1CC(=O)N(C1=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
IUPAC-namn 3-(3,5-dichlorophenyl)-2,4-dioxo-N-(propan-2-yl)imidazolidine-1-carboxamide
Lösningsmedel eller matris Isooctane
Molekylvikt (g/mol) 330.17
PubChem CID 37517
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:28909
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only