missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Iproniazid Phosphate, LoGiCal

Produktkod. 30464121
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30464121 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30464121 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1107.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Iproniazid Phosphate
CAS 305-33-9
Analyt- eller komponentnamn Iproniazid Phosphate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H13 N3 O . H3 O4 P
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-Pyridinecarboxylic acid, 2-(1-methylethyl)hydrazide, phosphate (1:1), Isonicotinic acid, 2-isopropylhydrazide, phosphate (1:1) (8CI), 1-Isonicotinyl-2-isopropylhydrazine phosphate, 1-Isopropyl-2-isonicotinylhydrazine phosphate, Iproniazid dihydrogen phosphate, Iproniazid phosphate, Iproniazide phosphate, Marsilid phosphate, NSC 81850
InChI formel InChI=1S/C9H13N3O.H3O4P/c1-7(2)11-12-9(13)8-3-5-10-6-4-8;1-5(2,3)4/h3-7,11H,1-2H3,(H,12,13);(H3,1,2,3,4)
Lösningstyp Neat
LEDER CC(C)NNC(=O)c1ccncc1.OP(=O)(O)O
IUPAC-namn phosphoric acid;N'-propan-2-ylpyridine-4-carbohydrazide
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 277.21
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 277.0828 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.