missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Iproniazid phosphate, MedChemExpress
Beskrivning
Iproniazid phosphate is a non-selective, irreversible monoamine oxidase (MAO) inhibitor of the hydrazine class. Iproniazid phosphate has antidepressive activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iproniazid phosphate |
| CAS | 305-33-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C9H16N3O5P |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (360.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (180.37 mM) |
| LEDER | O=C(C1=CC=NC=C1)NNC(C)C.O=P(O)(O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 277.21 |
| Formel vikt | 277.21 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?