Läs mer
Iproniazid Phosphate, Mikromol™
Beskrivning
Iproniazid Phosphate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iproniazid Phosphate |
| CAS | 305-33-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Iproniazid Phosphate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H13 N3 O . H3 O4 P |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Pyridinecarboxylic acid, 2-(1-methylethyl)hydrazide, phosphate (1:1), Isonicotinic acid, 2-isopropylhydrazide, phosphate (1:1) (8CI), 1-Isonicotinyl-2-isopropylhydrazine phosphate, 1-Isopropyl-2-isonicotinylhydrazine phosphate, Iproniazid dihydrogen phosphate, Iproniazid phosphate, Iproniazide phosphate, Marsilid phosphate, NSC 81850 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N3O.H3O4P/c1-7(2)11-12-9(13)8-3-5-10-6-4-8;1-5(2,3)4/h3-7,11H,1-2H3,(H,12,13);(H3,1,2,3,4) |
| LEDER | CC(C)NNC(=O)c1ccncc1.OP(=O)(O)O |
| IUPAC-namn | phosphoric acid;N'-propan-2-ylpyridine-4-carbohydrazide |
| Visa mer |