Läs mer
Iproniazid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iproniazid |
| CAS | 54-92-2 |
| Molekylformel | C9 H13 N3 O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-Pyridinecarboxylic acid, 2-(1-methylethyl)hydrazide, Isonicotinic acid, 2-isopropylhydrazide (6CI,8CI), 1-Isonicotinoyl-2-isopropylhydrazine, Euphozid, IPN, Iprazid, Iprazide, Iproniazid, Iproniazide, Isonicotinic acid N'-isopropyl hydrazide, Marsalid, Marsilid, N'-Isopropylisonicotinoylhydrazide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N3O/c1-7(2)11-12-9(13)8-3-5-10-6-4-8/h3-7,11H,1-2H3,(H,12,13) |
| LEDER | CC(C)NNC(=O)c1ccncc1 |
| IUPAC-namn | N'-propan-2-ylpyridine-4-carbohydrazide |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.22 |
| Formel vikt | 179.1059 |