Läs mer
Ipronidazole-d3 (1-methyl-d3), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ipronidazole D3 |
| CAS | 1015855-83-0 |
| Molekylformel | C7 2H3 H8 N3 O2 |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | 1 H-Imidazole, 1-(methyl-d3)-2-(1-methylethyl)-5-nitro-, Ipronidazole D3, Ipronidazole D3 (N-methyl D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H11N3O2/c1-5(2)7-8-4-6(9(7)3)10(11)12/h4-5 H,1-3H3/i3D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])n1c(ncc1[N+](=O)[O-])C(C)C |
| IUPAC-namn | 5-nitro-2-propan-2-yl-1-(trideuteriomethyl)imidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.2 |
| Formel vikt | 172.104 g/mol |
| Visa mer |