Läs mer
Ipronidazole-d3, TRC
Produktkod. 30138143
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138143 50 mg
17977649 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30138143 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI74700250MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1015855-83-0
Molekylformel C7 2H3 H8 N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 172.2
Synonym 1H-Imidazole, 1-(methyl-d3)-2-(1-methylethyl)-5-nitro- (ACI), 1-(Methyl-d3)-2-(1-methylethyl)-5-nitro-1H-imidazole (ACI), Ipronidazole D3, Ipronidazole-D3 (N-methyl-D3), Ipronidazole-d3
IUPAC-namn 5-nitro-2-propan-2-yl-1-(trideuteriomethyl)imidazole
LEDER [2H]C([2H])([2H])n1c(ncc1[N+](=O)[O-])C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ipronidazole D3
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H11N3O2/c1-5(2)7-8-4-6(9(7)3)10(11)12/h4-5H,1-3H3/i3D3
Formel vikt 172.104