missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ipronidazole-N-desmethyl, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethyl Ipronidazole |
| CAS | 13373-32-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Desmethyl Ipronidazole |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C6H9N3O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 2-(1-Methylethyl)-5-nitro-1H-imidazole, 2-(1-Methylethyl)-4-nitro-1H-imidazole, 2-Isopropyl-4-nitroimidazole, 2-Isopropyl-5-nitroimidazole |
| LEDER | CC(C)c1ncc([nH]1)[N+](=O)[O-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.15 |
| Kvantitet | 10 mg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?