Läs mer
Ipronidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ipronidazole |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N3O2/c1-5(2)7-8-4-6(9(7)3)10(11)12/h4-5H,1-3H3 |
| Formel vikt | 169.0851 |
| Procent renhet | >95% |