Läs mer
Memmert™ IPS Storage Cooled Incubator, 749 L, Stainless Steel
Produktkod. 15161715 Handla allt Memmert Produkter
Spänning:
115/230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15161715
Brand: Memmert™ IPS750
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Temperature Range: 14°C to 45°C
  • Temperature range +14 °C to +45 °C
  • 2 model sizes (256 and 749 litres volume)
  • 1 model variant: SingleDISPLAY
  • double doors as standard: prevention of contamination and drops in temperature, and at the same time an optimal view of the load through fully glazed interior doors
  • fans integrated in the Peltier elements ensure rapid energy transport and optimal temperature distribution
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Kapacitet (metrisk) 749 L
Kammarmaterial Stainless Steel
Material Textured Stainless Steel, Rear Zinc-plated Steel
Pluggtyp German Type
Temperaturområde (metriskt) 14°C to 45°C
Typ Refrigerated Incubator
Visa High-definition TFT-color single display
Inkluderar Works calibration certificate for 18°C and 25°C
Antal dörrar 2
Temperaturnoggrannhet 0.1°C
Mått (L x B x H) 1726 H x 1224 W x 874 D mm
Bredd (metrisk) 1224 mm
Bredd (metrisk) Interiör 1040 mm
Höjd (metrisk) 1726 mm
Höjd (metrisk) interiör 1200 mm
Djup (metrisk) interiör 600 mm
Fraktvikt (metrisk) 277 kg
Vikt (metrisk) 206 kg
Elektriska krav 115/230 V, 50/60 Hz, 550 w
Spänning 115/230 V
Frekvens 50/60 Hz