Läs mer
Tocris Bioscience™ Ipsapirone
Beskrivning
Selective 5-HT1A receptor agonist (Ki = 10 nM). Anxiolytic in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ipsapirone |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 401.48 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 401.485 |