Läs mer
IPSU, MedChemExpress
Produktkod. 16463386
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16463386 25 mg
16448517 5 mg
16412017 50 mg
16405868 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16463386 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13796
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress IPSU is a selective, orally available and brain penetrant OX2R antagonist with a pKi of 7.85.
IPSU is a selective, orally available and brain penetrant OX2R antagonist with a pKi of 7.85.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material IPSU
CAS 1373765-19-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H27N5O2
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (73.98 mM)
LEDER COC1=CC=NC(N(CC2)CCC2(C3=O)CCCN3CC4=CNC5=CC=CC=C54)=N1
Molekylvikt (g/mol) 405.49
Formel vikt 405.49
Procent renhet 98.1%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation