Läs mer
Thermo Scientific™ IPTG-lösning, färdig att använda
Produktkod. 11863943 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 1,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11863943 10 x 1,5 ml Paket med 10
1 options
Produktkod. 11863943 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R1171
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    856.00 SEK
    813.65 SEK / Paket med 10
    Save 42.35 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Inducera uttrycket av gener under kontroll av lac-operon i klonings- och proteinuttrycksprocedurer.
IPTG (isopropyl-beta-D-tiogalaktopyranosid) är en mycket stabil syntetisk analog av laktos. Det inaktiverar lac- repressorn och inducerar syntes av beta-galaktosidas, ett enzym som främjar laktosanvändning. IPTG används för att inducera uttryck av klonade gener under kontroll av lac -operonet. Den används tillsammans med X-Gal (#R0941) för att bestämma lac- fenotypen i blå/vit koloniscreening.
Det inaktiverar lac- repressorn och inducerar syntes av beta-galaktosidas, ett enzym som främjar laktosanvändning. IPTG används för att inducera uttryck av klonade gener under kontroll av lac -operonet. Den används tillsammans med X-Gal för att bestämma lac- fenotypen vid blå/vit koloniscreening.
Färdig att använda 100 mM IPTG vattenlösning är ogiftig, stabil, μ0,22 m membranfiltrerad, formulerad för direkt användning i blå/vit koloniscreening.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyltiogalaktosid
Koncentration 0.1 M
För användning med (applikation) Proteinuttryck
Produkttyp IPTG-lösning
Kvantitet 10 x 1,5 ml
Form Vätska