Läs mer
Melford IPTG
Beskrivning
IPTG kombineras med X-GAL för att detektera lac+ kolonier eller celler i en kolorimetrisk analys.
IPTG kombineras med X-GAL för att detektera lac+ kolonier eller celler i en kolorimetrisk analys. Skiljer rekombinanter (vita) från icke-rekombinanter (blå) i kloningsstrategier med användning av vektorer som Lambda-11, M13mp 18 och 19, pUC18 och 19, pUR222 innehållande lacZ-genen.
Dioxanfri
Vatteninnehåll:< 0,49 %Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 367-93-1 |
| Molekylformel | C9H18O5S |
| Kvantitet | 5 g |