Läs mer
Melford IPTG
Produktkod. 30018361
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
50 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018361 50 g
30018359 25 g
30018358 100 g
30018360 5 g
30018357 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30018361 Leverantör Melford Leverantörsnummer I5600050.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
IPTG kombineras med X-GAL för att detektera lac+ kolonier eller celler i en kolorimetrisk analys.
IPTG kombineras med X-GAL för att detektera lac+ kolonier eller celler i en kolorimetrisk analys. Skiljer rekombinanter (vita) från icke-rekombinanter (blå) i kloningsstrategier med användning av vektorer som Lambda-11, M13mp 18 och 19, pUC18 och 19, pUR222 innehållande lacZ-genen.
Dioxanfri
Vatteninnehåll:< 0,49 %
Specifications
CAS 367-93-1
Molekylformel C9H18O5S
Kvantitet 50 g