Läs mer
MedChemExpress IPTG
Produktkod. 16426918
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
16426918 10 g
1 options
Produktkod. 16426918 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY15921
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MedChemExpress IPTG is a molecular mimic of allolactose, a lactose metabolite that triggers transcription of the lac operon, and it is therefore used to induce protein expression where the gene is under the control of the lac operator.
Specifikationer
CAS 367-93-1
Löslighet H2O : 100 mg/mL (419.64 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 60 mg/mL (251.78 mM)
Synonym Isopropyl β-D-thiogalactoside
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Kvantitet 10 g
Molekylvikt (g/mol) 238.3 g/mol
Produkttyp Biochemical Assay Reagents
Renhet eller kvalitetsklass 95.0%