Läs mer
MedChemExpress IPTG
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Kvantitet | 5 g |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.3 g/mol |
| Produkttyp | Biochemical Assay Reagents |
| Renhet eller kvalitetsklass | 95.0% |
| Frakt skick | Room temperature |
| CAS | 367-93-1 |
| Löslighet | H2O : 100 mg/mL (419.64 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 60 mg/mL (251.78 mM) |
| Synonym | Isopropyl β-D-thiogalactoside |