Läs mer
Thermo Scientific™ IPTG, dioxanfri
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
IPTG (isopropyl-beta-D-tiogalaktopyranosid) är en mycket stabil syntetisk analog av laktos. Det inaktiverar lac- repressorn och inducerar syntes av beta-galaktosidas, ett enzym som främjar laktosanvändning. IPTG används för att inducera uttryck av klonade gener under kontroll av lac -operonet. Den används tillsammans med X-Gal (#R0941) för att bestämma lac- fenotypen i blå/vit koloniscreening.
Ready-to-use 100mM IPTG aqueous solution is non-toxic, stable, 0.22μm membrane-filtered, formulated for direct use in blue/white colony screening.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | direct use in blue/white colony screening. |
| Produkttyp | IPTG, dioxane-free |
| Kvantitet | 1 g |