Läs mer
Thermo Scientific™ IPTG, dioxanfri
Produktkod. 10725471 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
5 x 5 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10725471 5 g 5g
10213090 1 g 1g
10849040 5 x 5 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10725471 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R0392
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Inducera uttrycket av gener under kontroll av lac-operon i klonings- och proteinuttrycksprocedurer.
IPTG (isopropyl-beta-D-tiogalaktopyranosid) är en mycket stabil syntetisk analog av laktos. Det inaktiverar lac- repressorn och inducerar syntes av beta-galaktosidas, ett enzym som främjar laktosanvändning. IPTG används för att inducera uttryck av klonade gener under kontroll av lac -operonet. Den används tillsammans med X-Gal (#R0941) för att bestämma lac- fenotypen i blå/vit koloniscreening.
Det inaktiverar lac- repressorn och inducerar syntes av beta-galaktosidas, ett enzym som främjar laktosanvändning. IPTG används för att inducera uttryck av klonade gener under kontroll av lac -operonet. Den används tillsammans med X-Gal för att bestämma lac- fenotypen vid blå/vit koloniscreening.
Färdig att använda 100 mM IPTG vattenlösning är ogiftig, stabil, μ0,22 m membranfiltrerad, formulerad för direkt användning i blå/vit koloniscreening.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyltiogalaktosid
Koncentration 0.1 mM
Produkttyp IPTG-lösning
Kvantitet 5 g
Form Pulver