Beskrivning
IPTG (isopropyl-beta-D-tiogalaktopyranosid) är en mycket stabil syntetisk analog av laktos. Det inaktiverar lac- repressorn och inducerar syntes av beta-galaktosidas, ett enzym som främjar laktosanvändning. IPTG används för att inducera uttryck av klonade gener under kontroll av lac -operonet. Den används tillsammans med X-Gal (#R0941) för att bestämma lac- fenotypen i blå/vit koloniscreening.
Färdig att använda 100 mM IPTG vattenlösning är ogiftig, stabil, μ0,22 m membranfiltrerad, formulerad för direkt användning i blå/vit koloniscreening.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropyltiogalaktosid |
| Koncentration | 0.1 mM |
| Produkttyp | IPTG-lösning |
| Kvantitet | 5 x 5 g |
| Form | Pulver |