Läs mer
Thermo Scientific™ IPTG, dioxanfri
Produktkod. p-4530700 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
5 x 5 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 10213090
Brand: Thermo Scientific™ R0391
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Inducera uttrycket av gener under kontroll av lac-operon i klonings- och proteinuttrycksprocedurer.
IPTG (isopropyl-beta-D-tiogalaktopyranosid) är en mycket stabil syntetisk analog av laktos. Det inaktiverar lac- repressorn och inducerar syntes av beta-galaktosidas, ett enzym som främjar laktosanvändning. IPTG används för att inducera uttryck av klonade gener under kontroll av lac -operonet. Den används tillsammans med X-Gal (#R0941) för att bestämma lac- fenotypen i blå/vit koloniscreening.
It inactivates the lac repressor and induces synthesis of beta-galactosidase, an enzyme that promotes lactose utilization. IPTG is used to induce expression of cloned genes under control of the lac operon. It is used in conjunction with X-Gal to determine the lac phenotype in blue/white colony screening.
Ready-to-use 100mM IPTG aqueous solution is non-toxic, stable, 0.22μm membrane-filtered, formulated for direct use in blue/white colony screening.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) direct use in blue/white colony screening.
Produkttyp IPTG, dioxane-free
Kvantitet 1 g