Läs mer
Melford IPTG, dioxanfri, icke-däggdjur
Produktkod. 30018362
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30018362 5 g
1 options
Produktkod. 30018362 Leverantör Melford Leverantörsnummer I561005.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • Ämnesnamn: Isopropyl-BD-tio-galaktopyranosid från växtursprung D-galaktos
  • CAS-nummer: 367-93-1
  • Molekylformel: C 9 H 18 O 5 S
  • Molekylvikt: 238,3
Specifikationer
CAS 367-93-1
Molekylformel C9H18O5S
Kvantitet 5 g