Läs mer
IQ 1, MedChemExpress
Beskrivning
IQ 1 has many functions such as decreasing Wnt-stimulated phosphorylation, maintaining the pluripotency of murine ESCs, preventing PP2A/Nkd interaction and so on.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | IQ 1 |
| CAS | 331001-62-8 |
| Färg | Orange |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H22N4O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 33 mg/mL (91.05 mM) |
| LEDER | CC(C1=CC=C(/N=N/C(C(N)=O)=C2NC(C)(C)CC3=CC=CC=C3/2)C=C1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 362.42 |
| Formel vikt | 362.42 |
| Visa mer |