Läs mer
IQ-1S free acid, MedChemExpress
Beskrivning
IQ-1S free acid is a prospective inhibitor of NF-κB/activating protein 1 (AP-1) activity with an IC50 of 2.3±0.41 μM. IQ-1S free acid has binding affinity (Kd values) in the nanomolar range for all three JNKs with Kds of 100 nM, 240 nM, and 360 nM for JNK3, JNK1, and JNK2, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | IQ-1S free acid |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 23146-22-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H9N3O |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (129.42 mM) |
| LEDER | O/N=C1C2=C(C3=NC4=CC=CC=C4N=C3\1)C=CC=C2 |
| Visa mer |