Läs mer
Memmert™ Iq-dokument med enhetsspecifika testdata för validering av kund, för Un75Pa
Handla allt Memmert ProdukterBeskrivning
Innehåller
Fungerar testdata
- OQ/PQ checklista som stöd för validering av kund
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060 modeller klimatkammare |
| Produkttyp | IQ-dokument |