Läs mer
Memmert™ Iq-dokument med enhetsspecifika testdata för validering av kund, för Vo101
Produktkod. 16374517 Handla allt Memmert Produkter
Produktkod. 16374517
Brand: Memmert™ VO101D00124
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Fungerar testdata
Inkluderar IQ-dokument med arbetstestdata för kammare.
  • OQ/PQ checklista som stöd för validering av kund
Specifikationer
För användning med (utrustning) 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060 modeller klimatkammare
Produkttyp IQ-dokument