Läs mer
Memmert™ IQ/OQ-dokument med enhetsspecifika arbetstestdata
Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
WTB11
WTB15
WTB24
WTB35
WTB50
WTB6
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Inkluderar temperaturfördelningsundersökning kl Memmert
- För 9 mätpunkter enligt DIN 12876.2
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | WTB50 |
| Produkttyp | IQ/OQ-dokument med enhetsspecifika Works Test Data |