Läs mer
Memmert™ IQ/OQ-dokument med enhetsspecifika arbetstestdata - CO 2 , luftfuktighet och temperatur
Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
ICO105
ICO150
ICO240
ICO50
Beskrivning
- Inkluderar temperaturfördelningsundersökning kl Memmert
- För 27 mätpunkter enligt DIN 12880:2007-05
- PQ checklista som stöd för validering av kund.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | ICO150 |
| Produkttyp | IQ/OQ-dokument med enhetsspecifika Works Test Data |