Läs mer
Memmert™ IQ/OQ-dokument med enhetsspecifika arbetstestdata - temperatur
Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP1400eco
HPP2200eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP1400eco
IPP2200eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 27 mätpunkter (storlek 110 - 1060, 2200)
- 26 mätpunkter (storlek 1400)
- PQ checklista som stöd för validering av kund
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | IPP1400eco |
| Produkttyp | IQ/OQ-dokument med enhetsspecifika Works Test Data |