Läs mer
Memmert™ IQ/OQ-dokument med enhetsspecifika arbetstestdata - temperatur och luftfuktighet
Produktkod. 17199714 Handla allt Memmert Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP1400eco
HPP2200eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
17199714 HPP1400eco -
17109644 HPP1060eco -
17109824 HPP410eco -
17119684 HPP110eco -
17139744 HPP2200eco Varje
17159774 HPP260eco -
17189864 HPP750eco -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17199714 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer HPP1400ecoD00136
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
För ett fritt valbart temperatur- och luftfuktighetsvärde, Inkluderar temperaturfördelningsundersökning kl Memmert till DIN 12880:2007-05
  • 27 mätpunkter (storlek 110 - 1060, 2200)
  • 26 mätpunkter (storlek 1400)
  • PQ checklista som stöd för validering av kund
Specifikationer
För användning med (utrustning) HPP1400eco
Produkttyp IQ/OQ-dokument med enhetsspecifika Works Test Data