Läs mer
Memmert™ IQ/OQ-dokument med enhetsspecifika arbetstestdata - temperatur och luftfuktighet
Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
HPP110eco
HPP260eco
HPP750eco
Beskrivning
- Inkluderar temperaturfördelningsundersökning kl Memmert
- För 27 mätpunkter enligt DIN 12880:2007-05
- PQ checklista som stöd för validering av kund.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | IQ/OQ-dokument med enhetsspecifika Works Test Data |