Läs mer
Memmert™ IQ/OQ-dokument med testdata för SN750
Handla allt Memmert Produkter
:
För användning med: SN750
Beskrivning
- Inkluderar temperaturfördelningsundersökning med 9 temperaturmätpunkter (storlek 30) och 27 mätpunkter (storlek 55 - 1060) enligt DIN 12880:2007-05 (ytterligare temperaturvärden på begäran)
- PQ checklista som stöd för validering av kund
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | SN750 Sterilisator |
| Produkttyp | IQ/OQ-dokumentation |
| Inkluderar | Testdata |