Läs mer
Memmert™ IQ/OQ-dokument med testdata för UF55
IQ/OQ-dokument med temperaturfördelningsundersökning för ett fritt valbart temperaturvärde.
Brand:  Memmert™ UF55D00127
Produktkod. 17559445
  • 25045.00 SEK / Varje
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
  • Inkluderar temperaturfördelningsundersökning med 9 temperaturmätpunkter (storlek 30) och 27 mätpunkter (storlek 55 - 1060) enligt DIN 12880:2007-05 (ytterligare temperaturvärden på begäran)
  • PQ checklista som stöd för validering av kund
Specifikationer
Specifikationer
UF55 Ugn
IQ/OQ-dokumentation
Testdata
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Memmert™ IQ/OQ-dokument med testdata för UF55 > För användning med: UF55