Läs mer
Memmert™ IQ/OQ-dokument med testdata för UF750plus
Produktkod. 17509595 Handla allt Memmert Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
UF750plus Ugn
Produktkod. För användning med (utrustning)
17509595 UF750plus Ugn
1 options
Produktkod. 17509595 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer UF750plusD00127
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
IQ/OQ-dokument med temperaturfördelningsundersökning för ett fritt valbart temperaturvärde.
  • Inkluderar temperaturfördelningsundersökning med 9 temperaturmätpunkter (storlek 30) och 27 mätpunkter (storlek 55 - 1060) enligt DIN 12880:2007-05 (ytterligare temperaturvärden på begäran)
  • PQ checklista som stöd för validering av kund
Specifikationer
För användning med (utrustning) UF750plus Ugn
Produkttyp IQ/OQ-dokumentation
Inkluderar Testdata