Läs mer
Memmert™ IQ/OQ-dokument med testdata för UN55
Produktkod. 17500286 Handla allt Memmert Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
UN55 Ugn
Produktkod. För användning med (utrustning)
17500286 UN55 Ugn
1 options
Produktkod. 17500286 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer UN55D00127
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
IQ/OQ-dokument med temperaturfördelningsundersökning för ett fritt valbart temperaturvärde.
  • Inkluderar temperaturfördelningsundersökning med 9 temperaturmätpunkter (storlek 30) och 27 mätpunkter (storlek 55 - 1060) enligt DIN 12880:2007-05 (ytterligare temperaturvärden på begäran)
  • PQ checklista som stöd för validering av kund
Specifikationer
För användning med (utrustning) UN55 Ugn
Produkttyp IQ/OQ-dokumentation
Inkluderar Testdata