Läs mer
Memmert™ IQ/OQ-dokument med testdata för UN75
IQ/OQ-dokument med temperaturfördelningsundersökning för ett fritt valbart temperaturvärde.
Brand: Memmert™ UN75D00127
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Inkluderar temperaturfördelningsundersökning med 9 temperaturmätpunkter (storlek 30) och 27 mätpunkter (storlek 55 - 1060) enligt DIN 12880:2007-05 (ytterligare temperaturvärden på begäran)
- PQ checklista som stöd för validering av kund
Specifikationer
UN75 Ugn | |
IQ/OQ-dokumentation | |
Testdata |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Memmert™ IQ/OQ-dokument med testdata för UN75 > För användning med: UN75
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering