Läs mer
Memmert™ Iq/Oq Document W/Device-Specific Works Test Data (temperatur och fuktighetsvärde), för Hcp105
Produktkod. 16304797 Handla allt Memmert Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
110, 260, 750 modeller Constant Climate Chamber
Produktkod. För användning med (utrustning)
16304797 110, 260, 750 modeller Constant Climate Chamber
1 options
Produktkod. 16304797 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer HCP105D00136
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Innehåller
Verkprovsdata, temperaturfördelningsundersökning
Inkluderar temperaturfördelningsundersökning för ett fritt valbart temperatur- och luftfuktighetsvärde.
  • IQ/OQ-dokument med arbetstestdata för kammare
  • 27 mätpunkter enligt DIN 12880:2007-05, PQ checklista som stöd för validering av kund (modeller HPP och ICH)
Specifikationer
För användning med (utrustning) 110, 260, 750 modeller Constant Climate Chamber
Produkttyp IQ/OQ-dokumentation
För användning med (applikation) Ett fritt valbart temperatur- och luftfuktighetsvärde för 27 mätpunkter enligt DIN 12880:2007-05