Läs mer
Memmert™ Iq/Oq Document W/Device-Specific Works Test Data (temperatur och fuktighetsvärde), för Ich260
Handla allt Memmert ProdukterBeskrivning
Innehåller
Verkprovsdata, temperaturfördelningsundersökning
- IQ/OQ-dokument med arbetstestdata för kammare
- 27 mätpunkter enligt DIN 12880:2007-05, PQ checklista som stöd för validering av kund (modeller HPP och ICH)
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | 110, 260, 750 modeller Constant Climate Chamber |
| Produkttyp | IQ/OQ-dokumentation |
| För användning med (applikation) | Ett fritt valbart temperatur- och luftfuktighetsvärde för 27 mätpunkter enligt DIN 12880:2007-05 |