Läs mer
Memmert™ Iq/Oq Document W/Device-Specific Works Test Data (temperatur och vakuumvärde), för Vo101
Produktkod. 16364517 Handla allt Memmert Produkter
Produktkod. 16364517 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer VO101D00117
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Inkluderar OQ-checklista med arbetstestdata för ett fritt valbart temperaturvärde.
  • Temperaturfördelningsundersökning för 5 mätpunkter enligt DIN 12880:2007-05 som stöd för validering av kund (endast VO, VOcool) giltig för en termohylla
Specifikationer
Produkttyp OQ checklista